Saltsyre 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 992 DKK
343102-2L 343102-500ML
Saltsyre 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetrisk opløsning, Fluka™
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: 100 °C
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN nummer: 1789
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N