Saltsyre 0.2 mol/l (0.2 N) volumetrisk opløsning
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H20205 H20201
REGEH20205EA 1270 DKK
REGEH20205 REGEH20201
Saltsyre 0.2 mol/l (0.2 N) volumetrisk opløsning
Saltsyre
Formel: HCl
Massefylde: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III