Saltsyre 0.05 mol/l (0.05 N) Volumetric
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20051 H20055
REGEH20051EA 442 DKK
REGEH20051 REGEH20055
Saltsyre 0.05 mol/l (0.05 N) Volumetric
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 III