Kemiske vakuumsystemer, MZ
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 31920 DKK
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Kemiske vakuumsystemer, MZ
Pumper Membranpumper, vakuum
Disse kemiske vakuumsystemer kan anvendes til mange forskelligartede applikationer i kemi- og fysiklaboratorier, fx som et alternativ til vandstrålepumpe og olievakuumpumper. Kompakt design, meget støjsvag drift. Lang driftslevetid, membran og ventiler er nemme at udskifte. Oliefrit vakuum.
  • Omfatter kemisk membranpumper med høj kemisk resistens (de dele, der er i kontakt med mediet, er fremstillet af PTFE-forbindelser og lignende)
  • Høj pumpevolumen kapacitet selv ved lave tryk
  • Gasballastventil
  • Næsten 100% genindvinding af solvent med emissionskondensator
  • Enkel manuel kontrol
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Model MZ 2C NT + 2 AK
Omfatter en kemisk MZ 2C NT membranpumpe, monteret på pumpestativ, separator (AK) på sugesiden som partikelbeskyttelse og til opsamling af væskedråber, samt separator (AK) på trykside til kondensatopsamling fra de pumpede solventdampe og for at hindre tilbagestrømning af kondensater.
Model MZ 2C NT + AK + EK
Inkluderer en kemisk MZ 2C NT membranpumpe, monteret på pumpestativ, separator (AK) på sugesiden som partikelbeskyttelse og til opsamling af væskedråber, samt isoleret spilddampskondensator (EK) for effektiv genindvinding af solventer for at beskytte miljøet og for økonomisk genbrug.
Model MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Dette kemiske vakuumsystem gør det muligt at anvende to systemer samtidigt ved hjælp af en enkelt vakuumpumpe. Omfatter en MZ 2C NT kemisk membranpumpe, monteret på et pumpestativ, separator (AK) på sugesiden som partikelbeskyttelse og til opsamling af væskedråber. På tryksiden isoleret spilddampskondensator (EK) for effektiv genindvinding af solventer for at beskytte miljøet og for økonomisk genbrug. Omfatter dobbelt manuel kontrol og envejsventiler for at hindre processerne i at interferere med hinanden.
Advarsel: Note: Please visit our website for details on the full range of Vacuubrand chemistry vacuum systems.