Saltsyre 0.02 mol/l (0.02 N) volumetric solution
Leverandør: REAGECON
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20025 H20021
REGEH20025EA 1270 DKK
REGEH20025 REGEH20021
Saltsyre 0.02 mol/l (0.02 N) volumetric solution
Saltsyre
Formel: HCl
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III