Glutaraldehyd 8% in aqueous solution
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
23219.01 23219.02
SERA23219.01EA 0 DKK
SERA23219.01 SERA23219.02
Glutaraldehyd 8% in aqueous solution
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 188
Smeltepunkt: -10
Massefylde: 1.014
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485