EDTA dinatriumsalt 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
K714.1
K714.2
ROTHK714.1EA
212.62
DKK
ROTHK714.1
ROTHK714.2
EDTA dinatriumsalt 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning
EDTA dinatriumsalt
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070672 CAS-nummer: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |