Glutaraldehyd 50% in aqueous solution

Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Glutaral

23116.01 23116.02
SERA23116.01EA 537.02 DKK
SERA23116.01 SERA23116.02
Glutaraldehyd 50% in aqueous solution
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 188
Smeltepunkt: -10
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR