Glutaraldehyd 50% in aqueous solution, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Glutaral
0875-100MLEA
0
DKK
0875-100ML
0875-500ML
Glutaraldehyd 50% in aqueous solution, Reagent Grade
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molekylvægt: 100.12 g/mol Kogepunkt: 188 Smeltepunkt: -10 Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS-nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN nummer: 2927 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,04485 |
Specifikationer Testresultater
Boiling Range | >95 °C |
Color (APHA) | ≤100 |
Glutaraldehyde | 50 – 51.5% |
Methanol | ≤1% |
pH at 25 °C | ≤5 |
Solidification range | ≥–20 °C |
Specific gravity | 1.125 – 1.135 |