Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 701 DKK
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 101.5 °C (740 mmHg)
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)