Glutaraldehyd 25% in aqueous solution
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
23115.01 23115.03
SERA23115.01EA 291.1 DKK
SERA23115.01 SERA23115.03
Glutaraldehyd 25% in aqueous solution
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II