Glutaraldehyd 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025
8.20603.0100EA 311 DKK
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025
Glutaraldehyd 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 188
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,04485
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material