Glutaraldehyd 25% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glutaral
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 435 DKK
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldehyd 25% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)