3-Bromcyclohexen 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
335120100 335120500 335122500
ACRO335120100EA 552 DKK
ACRO335120100 ACRO335120500 ACRO335122500
3-Bromcyclohexen 95%
(±)-3-Bromocyclohexene
Formel: C₆H₉Br
Kogepunkt: 64…65 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1,38 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013775
CAS-nummer: 1521-51-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %