1-Phenyl-2-propanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
183060050 183060250
ACRO183060050EA 285 DKK
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phenyl-2-propanol 99%
1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Kogepunkt: 219 - 221 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 65 - 67 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004540
CAS-nummer: 698-87-3
EINECS: 211-821-0