3-Hydroxy-1-butin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
A11881.09EA
709
DKK
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
3-Hydroxy-1-butin ≥98%
(±)-3-Butyne-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2028-63-9
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 635722
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004541
Formel:
C₄H₆O Kogepunkt: 108…109 °C Smeltepunkt: –12 °C Massefylde: 0,894 Flammepunkt: 28 °C (82 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004541 CAS-nummer: 2028-63-9 EINECS: 217-978-1 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |