(±)-4-Penten-2-ol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
387430050 387430250
ACRO387430050EA 471 DKK
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,837 g/cm³
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004556
CAS-nummer: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %