4-Hydroxy-1-hepten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20591.03 B20591.06 B20591.14
B20591.03EA 375 DKK
B20591.03 B20591.06 B20591.14
4-Hydroxy-1-hepten ≥97%
(±)-1-Hepten-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 3521-91-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021933
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 152,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,8412 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021933
CAS-nummer: 3521-91-3
EINECS: 222-535-0
UN nummer: 1987
ADR: 3,III