(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14787.06 L14787.14
L14787.06EA 390 DKK
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 598-32-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -100° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 1361410 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004543
Formel: C₄H₈O
Kogepunkt: 96…98 °C
Smeltepunkt: < –100 °C
Massefylde: 0,838
Flammepunkt: 20 °C (68 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004543
CAS-nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN nummer: 1986
ADR: 3,II