(±)-3-Buten-2-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
387070250 387070050
ACRO387070250EA 909 DKK
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formel: C₄H₈O
Kogepunkt: 96…98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004543
CAS-nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %