(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 316 DKK
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol 99%
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 197 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0.922 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004547
CAS-nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA