(±)-4-Methyl-2-pentanol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05804.0100
8.05804.1000
8.05804.0100EA
303
DKK
8.05804.0100
8.05804.1000
(±)-4-Methyl-2-pentanol til syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formel:
C₆H₁₄O Kogepunkt: 132 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –90 °C Massefylde: 0,8093 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 54 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004550 CAS-nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN nummer: 2053 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 16.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -60 °C |
Molar Mass | 102.18 g/mol |
Boiling Point | 130 - 133 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7.06 hPa (25 °C) |
Flash Point | 41 °C |
Explosion Limit | 1 - 5.5 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 305 °C |