(±)-4-Methyl-2-pentanol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-Methyl isobutyl carbinol
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 323 DKK
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-Methyl-2-pentanol 99+%
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –90 °C
Massefylde: 0.8 g/cm³
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004550
CAS-nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN nummer: 2053
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)