(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-3-Methyl-2-butanol
L05347.14 L05347.22
L05347.14EA 365 DKK
L05347.14 L05347.22
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 98% CAS No.: 598-75-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1718800 Merck Reference: 14,6031 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004527
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 112 °C
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0,818
Flammepunkt: 26 °C (78 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004527
CAS-nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6031