(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-3-Methyl-2-butanol
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 220 DKK
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 112 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -117
Massefylde: 0.81 g/cm³
Flammepunkt: 39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004527
CAS-nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN nummer: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06110
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %