(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 589-35-5
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1718979
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002937
Formel:
C₆H₁₄O Kogepunkt: 151…152 °C Smeltepunkt: –70 °C Massefylde: 0,823 Flammepunkt: 58 °C (136 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002937 CAS-nummer: 589-35-5 EINECS: 209-644-9 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |