(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
335320050
335320250
335321000
ACRO335320050EA
292
DKK
ACRO335320050
ACRO335320250
ACRO335321000
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel:
C₆H₁₄O Kogepunkt: 150…154 °C Smeltepunkt: –70 °C Massefylde: 0,823 g/cm³ Flammepunkt: 58 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002937 CAS-nummer: 589-35-5 EINECS: 209-644-9 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |