3,3-Dimethyl-2-butanol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Pinacolyl alcohol
43725.09
43725.50
43725.09EA
523
DKK
43725.09
43725.50
3,3-Dimethyl-2-butanol ≥99%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol
Purity: 99%
CAS No.: 464-07-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH(OH)CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 28°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 5.3°
Boiling Point: 119-121°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004522
Formel:
C₆H₁₄O Molekylvægt: 102.18 g/mol Kogepunkt: 119…121 °C Smeltepunkt: 5.3 °C Massefylde: 0.812 Flammepunkt: 28 °C (84 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004522 CAS-nummer: 464-07-3 EINECS: 207-347-9 UN nummer: 1987 ADR: 3 III |