(±)-2-Methyl-1-butanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06031.1000
8.06031.1000EA 479 DKK
8.06031.1000
(±)-2-Methyl-1-butanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004743
CAS-nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 36 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C
Vapor Pressure 4.3 hPa (20 °C)
Flash Point 42.5 °C
Refractive Index 1.4107 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10.3 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 340 °C