(±)-2-Methyl-1-butanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
158270010 158270025 158270250 158271000
ACRO158270010EA 524 DKK
ACRO158270010 ACRO158270025 ACRO158270250 ACRO158271000
(±)-2-Methyl-1-butanol 98%
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004743
CAS-nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN nummer: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (Neat)
Sulfate (SO4) ≤0.05 %