(±)-2-Ethyl-1-hexanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 257 DKK
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Ethyl-1-hexanol, Supelco®
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Kogepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004746
CAS-nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=b147be53f238c69bee41eab5fd907f2a5ec65ba3&prid=web&clid=SAPDAM