DL-Norvalin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15900.22
A15900.36
A15900.14
A15900.22EA
1150
DKK
A15900.22
A15900.36
A15900.14
DL-Norvalin ≥98%
DL-Norvalin
Purity: 98%
CAS No.: 760-78-1
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point:
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Kogepunkt: 223 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064420 CAS-nummer: 760-78-1 EINECS: 212-082-7 Merck Index: 14,6716 |