3-Mercapto-1,2-propandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 617 DKK
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Kogepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004879
CAS-nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09471
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)