(±)-1,2-Hexandiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
L06864.18
L06864.30
L06864.18EA
562
DKK
L06864.18
L06864.30
(±)-1,2-Hexandiol ≥97%
(±)-1,2-Hexandiol
Purity: 97%
CAS No.: 6920-22-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 122°(251°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1719244
MDL No.: MFCD00010737
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kogepunkt: 223…224 °C Smeltepunkt: 45 °C Massefylde: 0,951 Flammepunkt: 122 °C (251 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010737 CAS-nummer: 6920-22-5 EINECS: 230-029-6 |