3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol 100-200 ppm
150760010 150760025 150761000 150760100
ACRO150760010EA 770 DKK
ACRO150760010 ACRO150760025 ACRO150761000 ACRO150760100
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden 95% stabilised
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden
Formel: C₁₀H₁₂
Kogepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 11…13 °C
Massefylde: 0,982 g/cm³
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078246
CAS-nummer: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN nummer: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
Density (20°C) 0.975 to 0.989 kg/l
GC ≥91 % (endo-Dicyclopentadiene)
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm p-tert-Butylcatechol