1,3-Cyclohexandion 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
111171000 111175000
ACRO111171000EA 596 DKK
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Cyclohexandion 97%
1,3-Cyclohexanedione
Formel: C₆H₈O₂
Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >101 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001585
CAS-nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %