(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
23829.293EA 601 DKK
23829.293 23829.320
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Kogepunkt: 119,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004537
CAS-nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN nummer: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Water Max. 0.1 %