(±)-1-Methoxy-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
1.16738.6025EA 5960 DKK
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
(±)-1-Methoxy-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 119.6
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004537
CAS-nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN nummer: 3092
ADR: 3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM