Benzylchlorid 99.5+% stabilised, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Chlortoluen
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 397 DKK
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Benzylchlorid 99.5+% stabilised, extra pure
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Kogepunkt: 179,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000889
CAS-nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN nummer: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide