(±)-1-Methoxy-2-propanol 98.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
244990025 244990250 244990010 244990050 244990251
ACRO244990025EA 936 DKK
ACRO244990025 ACRO244990250 ACRO244990010 ACRO244990050 ACRO244990251
(±)-1-Methoxy-2-propanol 98.5%, extra pure
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 0.92 g/cm³
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004537
CAS-nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN nummer: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %