Styren 99.5% stabilised for analysis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
220530010 220532500
ACRO220530010EA 368 DKK
ACRO220530010 ACRO220532500
Styren 99.5% stabilised for analysis
Styren
Formel: C₈H₈
Kogepunkt: 145,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 0,906 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008612
CAS-nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN nummer: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Aldehyde ≤0.02 % (as benzaldehyde)
Polymer ≤10 ppm
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)