Styren 99% stabilised, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
132790010 132790025 132790100 132790250
ACRO132790010EA 355 DKK
ACRO132790010 ACRO132790025 ACRO132790100 ACRO132790250
Styren 99% stabilised, ekstra ren
Styren
Formel: C₈H₈
Kogepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 0,906 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008612
CAS-nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN nummer: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)