4-Methoxyphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Mequinol
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 1200 DKK
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
4-Methoxyphenol 99%
4-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 56…57 °C
Massefylde: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002332
CAS-nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %