(±)-2-Amino-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03608.06 L03608.14
L03608.06EA 561 DKK
L03608.06 L03608.14
(±)-2-Amino-1-propanol 98%
(±)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 174…176 °C
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 0,965
Flammepunkt: 83 °C (181 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008085
CAS-nummer: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00488