1-Brom-2-iodbenzen 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
221950050 221950250
ACRO221950050EA 331 DKK
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Brom-2-iodbenzen 99% stabilised
1-Brom-2-iodbenzen
Formel: C₆H₄BrI
Kogepunkt: 120…121 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 2,203 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001030
CAS-nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper