(±)-1-Aminopropan-2-ol mixture of isomers ≥98% til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9999 8.07020.9190 8.07020.9200
8.07020.0100EA 271 DKK
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9999 8.07020.9190 8.07020.9200
(±)-1-Aminopropan-2-ol mixture of isomers ≥98% til syntese, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1 °C
Massefylde: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008139
CAS-nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test