(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
149650010 149650025
ACRO149650010EA 446 DKK
ACRO149650010 ACRO149650025
(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008139
CAS-nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥93 %
Color scale ≤50 APHA