3-Buten-2-one stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 624 DKK
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-one stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 81,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –7 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00008777
CAS-nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN nummer: 1251
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM