trans-Dichlorethylen 99+% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-1,2-Dichlorethylen
406840250 406842500
ACRO406840250EA 736 DKK
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dichlorethylen 99+% stabilised
trans-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Kogepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062942
CAS-nummer: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN nummer: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ