Allylbromid 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 1970 DKK
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Allylbromid 99% stabilised
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Molekylvægt: 120.98 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –119 °C
Massefylde: 1.39 g/cm³
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000244
CAS-nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN nummer: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide